Gostaria de reiniciar sessão?
Placas multipoços de laminina/fibronectina (LM/HFN) Corning® BioCoat™
Fornecedor: Corning
Corning® BioCoat™
PS, revestidas a laminina de tumor de ratinho Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) e fibronectina de plasma humano. A LM/HFN Corning® BioCoat™ proporciona um ambiente in vitro que promove a fixação e diferenciação das células. As aplicações incluem a construção de sistemas de modelos de células neurais para o estudo do funcionamento e desenvolvimento do sistema nervoso central e respectivas doenças.
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Placa de 96 poços, revestida a LM/HFN 5 734-0265
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
Um novo aspeto e um compromisso renovado
Desenvolvido com base nas funcionalidades e recursos que já conhece, e otimizado com a inovação da Avantor®. A nossa nova marca simboliza agilidade, bem como a nossa capacidade de nos adaptarmos às necessidades do cliente.
SAIBA MAIS COMECE A FAZER COMPRAS
Capital Social: : € 1.084.000
Contrib. Nº 503 842 770
Tel. Geral: + 351-21 3600 770
Fax: +0351-21 3600 798/9
Email: info.pt@vwr.com
https://www.vwr.com/
Print These Terms