- Inicial
- Microplacas
- Insertos e Placas
- Sistema de angiogénese Corning® BioCoat™
Sistema de angiogénese Corning® BioCoat™
Fornecedor: Corning
Corning® BioCoat™
734-1019EA
2663.09
EUR
734-1019
734-1021
392-2504
734-1023
734-1022
Sistema de angiogénese Corning® BioCoat™
Microplacas
Insertos e Placas
Os sistemas de angiogénese Corning® BioCoat™ facilitam a investigação dos efeitos de compostos na invasão, migração e tubulogénese de células endoteliais. A disponibilidade destes ensaios normalizados possibilitou uma melhor compreensão do mecanismo molecular da angiogénese, e simplificou o uso rotineiro de ensaios baseados em células para triagem de compostos anti- e pró-angiogénicos.
- Execute os passos chave do processo de angiogénese, usando ensaios normalizados baseados em células
- Aumente o rendimento, usando formatos compatíveis com a triagem e opções de aquisição de dados
- Obtenha células endoteliais de veia umbilical humana pré-qualificadas para uso em ensaios de migração de células endoteliais
Sistema de angiogénese Corning® BioCoat™: invasão de células endoteliais
Para avaliação de invasão de células endoteliais, usando detecção por fluorescência em tempo real, de forma simples e reprodutível.
O sistema inclui placas para insertos multipoços de 24 poços com uma membrana de PET de bloqueio de fluorescência Corning® FluoroBlok™ com um tamanho do poro de 3 μm pré-revestidas com matriz Corning® Matrigel®, embaladas prontas a usar com a placa companion Falcon®.
Para avaliação de invasão de células endoteliais, usando detecção por fluorescência em tempo real, de forma simples e reprodutível.
O sistema inclui placas para insertos multipoços de 24 poços com uma membrana de PET de bloqueio de fluorescência Corning® FluoroBlok™ com um tamanho do poro de 3 μm pré-revestidas com matriz Corning® Matrigel®, embaladas prontas a usar com a placa companion Falcon®.
Sistema de angiogénese Corning® BioCoat™: migração de células endoteliais
Sistema de modelo in vitro quantitativo e reprodutível, para exame dos efeitos de potenciais compostos na migração de células endoteliais.
O sistema inclui placas para insertos multipoços de 24 ou 96 poços com uma membrana de PET de bloqueio de fluorescência Corning® FluoroBlok™ com um tamanho do poro de 3,0 μm pré-revestidas com fibronectina humana, embaladas prontas a usar com a placa companion Falcon®.
Sistema de modelo in vitro quantitativo e reprodutível, para exame dos efeitos de potenciais compostos na migração de células endoteliais.
O sistema inclui placas para insertos multipoços de 24 ou 96 poços com uma membrana de PET de bloqueio de fluorescência Corning® FluoroBlok™ com um tamanho do poro de 3,0 μm pré-revestidas com fibronectina humana, embaladas prontas a usar com a placa companion Falcon®.
Sistema de angiogénese Corning® BioCoat™: formação de tubos de células endoteliais
Sistema optimizado para triagem de compostos que modulam a tubulogénese de células endoteliais, economizando tempo e melhorando a reprodutibilidade.
System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.
Sistema optimizado para triagem de compostos que modulam a tubulogénese de células endoteliais, economizando tempo e melhorando a reprodutibilidade.
System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.
Células endoteliais de veia umbilical humana Corning®
As células endoteliais de veia umbilical humana (HUVEC-2) Corning® provêm de dadores individuais, e são criopreservadas na passagem número 2. As células HUVEC-2 foram pré-qualificadas, para garantir uma resposta migratória vigorosa a factores angiogénicos, como o VEGF e FBS. As células HUVEC-2 primárias de dadores individuais são adequadas para uso em associação com os sistemas de ensaio de angiogénese Corning® BioCoat™, para fornecer modelos relevantes para angiogénese (por exemplo, domínio cardiovascular, vascular, e cicatrização de feridas) e para a investigação sobre o cancro. As células endoteliais de veia umbilical humana Corning® foram qualificadas para uso em ensaios de migração de células endoteliais para angiogénese Corning® BioCoat™, podendo também ser usadas em ensaios de invasão de células endoteliais Corning® BioCoat™ e de formação tubular.
As células endoteliais de veia umbilical humana (HUVEC-2) Corning® provêm de dadores individuais, e são criopreservadas na passagem número 2. As células HUVEC-2 foram pré-qualificadas, para garantir uma resposta migratória vigorosa a factores angiogénicos, como o VEGF e FBS. As células HUVEC-2 primárias de dadores individuais são adequadas para uso em associação com os sistemas de ensaio de angiogénese Corning® BioCoat™, para fornecer modelos relevantes para angiogénese (por exemplo, domínio cardiovascular, vascular, e cicatrização de feridas) e para a investigação sobre o cancro. As células endoteliais de veia umbilical humana Corning® foram qualificadas para uso em ensaios de migração de células endoteliais para angiogénese Corning® BioCoat™, podendo também ser usadas em ensaios de invasão de células endoteliais Corning® BioCoat™ e de formação tubular.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto