Print…
Placas, Nunc-Immuno™ TSP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™
735-0022EA 447 EUR
735-0022 735-0074
Placas, Nunc-Immuno™ TSP
Microplate and Petri Dish Replicators
De PS. Para o ensaio simultâneo com a técnica ELISA. Igualmente disponíveis esterilizadas para triagem de culturas de hibridoma para produção de anticorpos.
  • Propriedades de adsorção uniformes
  • As placas têm 96 poços de fundo redondo, com uma área total de superfície de 95 mm²
  • As placas esterilizadas são fornecidas montadas num tabuleiro
A superfície MaxiSorp™ tem uma grande afinidade com moléculas com domínios mistos hidrofílicos/hifrofóbicos.
Cor: transparente