Print…
Tubos, Nunc-Immuno™, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Nunc-Immuno™
735-0018EA 290 EUR
735-0018 391-8281
Tubos, Nunc-Immuno™, Nunc™
Tubos Tubos para imunologia
De PS, com possibilidade de escolha entre superfícies MaxiSorp™ (hidrofílica) ou PolySorp™ (hidrofóbica).
  • Os tubos Nunc StarTubes™, com uma superfície interna maior, caracterizam-se por uma maior sensibilidade e proporcionam tempos de ensaio mais curtos
  • Qualidade óptica muito boa, sendo que as versões MaxiSorp™ se caracterizam por uma homogeneidade certificada da ligação
  • Compatíveis com equipamento standard
Os tubos Nunc-Immuno™ são usados para imuno-ensaios de fase sólida como, por exemplo, IRMA, ELISA e ILMA.