Print…
Sistema de motoventilador turbo, Jupiter™
Fornecedor: 3M
Jupiter™
111-0240EA 751 EUR
111-0240
Sistema de motoventilador turbo, Jupiter™
Máscaras respiratórias Sistemas Respiratórios
Respirador purificador de ar motorizado, modular e de baixo perfil para uso com capacetes de liberação rápida (QRS). Ampla escolha de filtros para gases, vapores e partículas, com tampa do filtro (fácil de limpar) para reduzir a poeira e evitar danos causados por faíscas.
  • Comfortable and flexible: Freedom of movement especially in smaller spaces
  • Easy to use and maintain
  • The ergonomic comfort belt remains comfortable even when wearing for a longer period of time
  • The electronic alarm gives a warning (audible and visual) of low airflow and/or low battery
The standard Jupiter™ Powered Air Base Unit includes decontamination belt, air flow indicator and calibration tube.
Informações de encomenda: Versaflo™ S-Series helmets sold separately.