Print…
Semimáscaras respiratórias, para gases, vapores e partículas, série 4000
Fornecedor: 3M
111-0041EA 22.1 EUR
111-0041 MMMA4255CS 111-0044
Semimáscaras respiratórias, para gases, vapores e partículas, série 4000
Máscaras respiratórias Máscaras Descartáveis Máscaras respiratórias para gás ou partículas
Estas máscaras respiratórias proporcionam uma protecção eficaz, aliada a um conforto excepcional.
  • São totalmente descartáveis
  • A construção integral proporciona uma protecção fiável
  • Uma válvula parabólica reduz a resistência à respiração, evitando também a acumulação de calor
Weight: 222 g
Certificações: EN 405:2001+A1:2009
Atenção: *Tamanho único