Print…
Procurou por: Máscaras
48  resultados encontrados
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Promoção
Código de Artigo: (113-0713)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: A máscara higiénica com ponte do nariz é fabricada em PP não tecido de duas camadas.
UOM: 1 * 50 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As máscaras faciais para salas limpas e bico de pato apresentam eficiência superior de filtragem de partículas e bactérias, além de baixa liberação de...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Cleanroom face masks are made from non-woven polypropylene/polyethylene (ES)/melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Promoção
Código de Artigo: (114-9101)
Fornecedor: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Descrição: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As máscaras para salas limpas Maximum têm três camadas para melhorar a eficiência na filtração de partículas e bactérias. As máscaras não possuem late...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Promoção
Código de Artigo: (76470-110)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 unid.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Estas máscaras vêm com fita adesiva 'sem neblina'.
Promoção
Fornecedor: DESCO
Descrição: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Máscaras faciais estéreis
Código de Artigo: (113-9929)
Fornecedor: GUNAFIT
Descrição: These medical face masks are made from a soft and flexible non woven fabric, and are free of natural latex.
UOM: 1 * 50 unid.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Código de Artigo: (113-8158)
Fornecedor: Nitritex
Descrição: Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
UOM: 1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (113-9994)
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: Nitritex
Descrição: Non sterile or sterile face masks.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom