Print…
Procurou por: Escadas e escadotes
15  resultados encontrados
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Palbam
Descrição: Mobile stepladder in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups, with cleanroom-a...
Código de Artigo: (PALB2-LAD-NM)
Fornecedor: Palbam
Descrição: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Descrição: Escadotes de alumínio, com 15 anos de qualidade garantida.
Fornecedor: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Descrição: Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Fornecedor: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Descrição: Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable 'step to side' rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing ...
Fornecedor: Rubbermaid Commercial Products
Descrição: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Código de Artigo: (139-0426)
Fornecedor: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Descrição: Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Descrição: Fabricado em aço revestido a pó forte e montado em três rodízios, permitindo total mobilidade. Quando em uso, os rodízios se retraem, proporcionando u...
Fornecedor: TEKNOMEK
Descrição: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Fornecedor: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Descrição: Estes bancos robustos são fabricados em PP resistente aos UV, recicláveis, e estão assentes sobre três rodízios, permitindo uma mobilidade completa. C...
Código de Artigo: (139-9806)
Fornecedor: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Descrição: Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TEKMST00010/2)
Fornecedor: TEKNOMEK
Descrição: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: WAKU-GERÄTE GMBH
Descrição: Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corre...
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Kickstool with GS safety control.
Código de Artigo: (AGEN769)
Fornecedor: AGENCINOX
Descrição: These steps are made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom