Print…
Elevadores para laboratório, extra estáveis, com e sem accionamento por motor
245-0013EA 9480 EUR
VWRI245-0013
Elevadores para laboratório, extra estáveis, com e sem accionamento por motor
De alumínio anodizado amarelo/preto. Superfícies de trabalho de altura ajustável, para um posicionamento preciso de ferramentas e de recipientes em aparelhos de laboratório. Modelo muito estável devido ao sistema especial de 2 fusos.
  • Disponíveis com ou sem rodízios fixos ou com marcha livre
  • O sistema de 2 fusos assegura uma estabilidade excepcional
  • Capazes de suportar cargas pesadas
  • Resistentes à corrosão e a uma grande variedade de produtos químicos
  • Passíveis de comando à distância
Nos modelos com motor eléctrico, as posições de limite inferior e superior pretendidas podem ser ajustadas livremente. Quando atinge a posição predefinida, a plataforma elevatória suspende automaticamente o seu movimento. Estas plataformas elevatórias também estão indicadas para operações repetitivas. Podem ser comandadas à distância e a sua velocidade pode ser controlada de forma progressiva.