Print…
Procurou por: Barris, barris, tambores
28  resultados encontrados
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: HDPE, translúcido.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: HDPE white containers with red screw lid.
Fornecedor: NEW PIG
Descrição: Tough enough for rough handling, guaranteed. Ship your haz waste in our UN rated overpacks to stay compliant with regs.
Fornecedor: Sampling Systems
Descrição: These stainless steel containers are made from high-quality 316L stainless steel and are ideal for almost all aplications, including GMP use.
Fornecedor: Sampling Systems
Descrição: These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Fornecedor: Kautex
Descrição: HDPE. With lid and clamping ring.
Fornecedor: Sampling Systems
Descrição: These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
Fornecedor: Sampling Systems
Descrição: Made of stainless steel.
Fornecedor: Sampling Systems
Descrição: These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
Fornecedor: CURTEC
Descrição: HDPE drums, with screw lid.
Fornecedor: CURTEC
Descrição: Barricas de HDPE branco, com tampas roscadas vermelhas, ou de HDPE castanho, com tampas roscadas beges e junta de vedação EPDM.
Fornecedor: CURTEC
Descrição: Drums, HDPE, nestable, white with blue screw lid.
Fornecedor: CURTEC
Descrição: Drums, made of UV safe HDPE, with screw lid. For storage and shipment of UV sensitive powders, pastes and liquids.
Promoção
Fornecedor: RIXIUS
Descrição: HDPE, blue.
Código de Artigo: (LAMA207)
Fornecedor: LAMAPLAST
Descrição: HDPE, narrow neck
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom