Print…
Cápsulas para tecidos
Fornecedor: Simport
720-0206EA 441 EUR
720-0206 720-0205
Cápsulas para tecidos
Cassetes histológicas Cápsulas para Tecidos
De PP branco. Estas cápsulas guardam o tecido durante o processamento.
  • Superfície fosca para inscrever o número de identificação da amostra
  • A tampa encaixa na base em segurança