Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Capacetes"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/81/18709581.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"65"
Ordenar por:
Código de Artigo: (111-1951)
Fornecedor:  UVEX
Descrição:   Tira altamente refletora para todos os capacetes uvex pheos e uvex pheos alpine.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SCTS2021701)
Fornecedor:  SCOTT SAFETY
Descrição:   Belt clip for Scott Safety bump cap, First Base 3, for belts with 3.5 cm width, Capacetes
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  UVEX
Descrição:   Suporte de capacete, para a montagem de viseiras em capacetes Airwing, preto, Para: UVEX Airwing, capacetes
Fornecedor:  UVEX
Descrição:   [EN]SWEAT ABSORBER FOR IES HELMET 1 * 10 unid.
Fornecedor:  SCOTT SAFETY
Descrição:   [EN]HELMET GOGGLE CLIP HC300 AND HC600 1 * 1 unid.
Fornecedor:  UVEX
Descrição:   Esta lanterna LED de cabeça com três tipos de feixe +CREE LED pode ser instalada na parte dianteira dos capacetes uvex pheos, uvex pheos alpine e uvex...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MMMA3120301P)
Fornecedor:  3M
Descrição:   Conjunto de ramificação de 2 vias com tubo fêmea de 3/8", rosca BSP, inclui adaptadores BSP de 3/8", cinzento, Para: Série 700/800 3M™, AIRCARE™, Capacetes
UOM:  1 * 3 unid.
Código de Artigo: (111-1950)
Fornecedor:  UVEX
Descrição:   LED head torch KS-6001 with 2 beam types.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 65
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Próxima