Print…
Procurou por: Óculos /Goggles
65  resultados encontrados
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (111-1841)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Óculo /Goggles, VWR® Kingston, azul translúcido, Lentes: Clear PC, Anti-UV, anti-scratch, anti-fog
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1840)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: O estilo moderno envolvente proporciona excelente visão panorâmica, alto nível de conforto e máxima proteção.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-0615)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting, latex-free headband.
UOM: 1 * 10 unid.
Código de Artigo: (111-0614)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Óculos leves para salas limpas.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1839)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: A unique combination of eye and respiratory protection.
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
Código de Artigo: (MMMABUD48AF)
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ 4800 series safety goggles feature a clear, strong polycarbonate lens for impact resistance and indirect ventilation for added comfort.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: Single lens goggle for everyday protection.
Código de Artigo: (111-2136)
Fornecedor: Nitritex
Descrição: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 unid.
Código de Artigo: (111-2139)
Fornecedor: Nitritex
Descrição: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 unid.
Código de Artigo: (111-0186)
Fornecedor: Nitritex
Descrição: Manufactured from light weight PVC, the ultra soft single use goggles provide outstanding comfort. The specially designed indirect ventilation system ...
UOM: 1 * 60 unid.
Código de Artigo: (JSPAAGS020-54N-800)
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: A soft dual injection goggle providing a comfortable universal fit with a high level of protection from splash, dust, and impact.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (JSPAAGM020-823-000)
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: Double lens goggle engineered to offer outstanding performance, compatibility, comfort, and looks.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: 3M
Descrição: With a modern slim design, the 2800 series goggles combine performance, comfort and style while providing the wearer with an excellent field of vision...
Código de Artigo: (JSPAAGT020-141-300)
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom