Print…
Luvas tricotadas, Edge® 76-100
Fornecedor: Ansell
Edge®
112-3598EA 26.2 EUR
112-3598 112-3702
Luvas tricotadas, Edge® 76-100
Luvas
Luvas ambidextras leves e elásticas feitas de algodão.
  • Podem ser usadas individualmente ou em combinação
  • Sem costuras
  • A construção tricotada proporciona um bom fluxo de ar para a mão
  • Todos os estilos são laváveis a 40 °C; não encolhem, alargam ou perdem a forma
Certificações: EN 388:2016 (002XA), Cat. II