Print…
Dedeiras, de nitrilo, LNR
Fornecedor: North by Honeywell
112-1154EA 92.6 EUR
112-1154
Dedeiras, de nitrilo, LNR
Dedeiras Dedeiras de Nitrilo
Macas para os dedos em nitrila confortável e elástica com propriedades antiestáticas. Ideal para aplicações de sala limpa, indústrias farmacêuticas e montagem de eletrônicos.
  • Sem pó, acabamento macio
  • A baixa contagem de partículas elimina a descarga estática prejudicial em várias aplicações
  • Um teor de extraíveis muito baixo significa menos contaminação por iões reactivos
  • Excelente sensibilidade ao tacto e espessura uniforme
Comprimento: 67 mm
Espessura: 0,076 mm
Cor: Translúcido
Certificações: AQL 2,5; Cat. I