Print…
Suporte para ampola de decantação
Fornecedor: Kartell
plastilab®
527-1999EA 11.1 EUR
527-1999
Suporte para ampola de decantação
Suportes de retortas
PP.
Pinça para fixação em varetas com um diâmetro de 8 a 14 mm.
Não utilizável com funis com um diâmetro < 75 mm.