Print…
Procurou por: Funis de segurança
15  resultados encontrados
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Safety funnel, Static dissipative funnel with grounding cable, sieve, splash guard, ball valve and 2× Ø 36 mm filling tubes, De PE, Rosca: S60
Fornecedor: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Descrição: De aço inoxidável.
Fornecedor: S.C.A.T.
Descrição: Collect your laboratory waste with our 'Jan' Universal Waste Hub, the smart all-in-one solution for liquid waste. It is a clever combination of lid fu...
Fornecedor: S.C.A.T.
Descrição: The strong and electrically conductive safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liq...
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Funnel made of PE or static dissipative PE-EX for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its freely turna...
Fornecedor: Bohlender
Descrição: b.safe funnels with level control are made of electrically conductive dissipative PE-EX and suitable for use with flammable liquids. Electrically cond...
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Funnel made of PE for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its threaded connection that is safely fixed...
Fornecedor: S.C.A.T.
Descrição: The strong safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liquid waste due to its combina...
Fornecedor: S.C.A.T.
Descrição: Safety funnels with hinged lid cap, sieve and safety lance.
Fornecedor: NEW PIG
Descrição: Burpless design vents during pouring for fast, smooth flow with no dangerous splashback.
Fornecedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrição: Galvanised steel, 18-gauge, with electrostatically applied epoxy powder coat paint.
Fornecedor: DÜPERTHAL GMBH & CO
Descrição: Stainless steel safety funnels with hinged lid and butress thread S 56×4.
Código de Artigo: (DUEH3.80.001)
Fornecedor: DÜPERTHAL GMBH & CO
Descrição: Stainless steel 1.4571, unpolished.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (DUEH5.08.001)
Fornecedor: DÜPERTHAL GMBH & CO
Descrição: These stainless steel safety funnels with seal are designed to be used with Düperthal safety containers.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: HDPE funnels and covers, with PP closure and funnel adapter, PTFE vent membrane.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom