Membranas: GN Metricel® (ésteres mistos de celulose), Metricel® preta (polietersulfona modificada), esterilizadas.
Um simples aperto separa o funil da base
Pode ser convertido numa caixa de Petri para cultura celular
Pronto a usar directamente numa rampa de filtração sem adaptadores
Esterilização por radiação gama
As aplicações incluem a inspecção ao produto acabado de bebidas para contaminação microbiana prévia ao lançamento do produto, supervisão das condições de processamento para níveis de biocarga, avaliação de matérias-primas como xaropes, aromatizantes, água e outros aditivos líquidos para conteúdo microbiano.
Marcas de graduação exteriores de acordo com os métodos standard para análise de água e águas residuais.