Print…
Funis de filtração MicroFunnel™
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-8960EA 375 EUR
516-8960 516-8963 516-8962 515-0048 515-0158 516-0427 516-8965 516-8966 516-8958 515-0050 516-8969 516-8968
Funis de filtração MicroFunnel™
Funis Funis com filtros de membrana
Funis de filtração prontos a usar, descartáveis, com uma membrana de 47 mm de diâmetro, para análise microbiológica. Eliminam o trabalho de limpeza e esterilização exigido para funis reutilizáveis. Membrana facilmente removida para cultura em meio ágar ou caldo.
Área de filtração: 13,46 cm².
Ø×A:
100 ml: 61×76 mm com tampa
300 ml: 88×91 mm com tampa
Membranas:
GN-6 Metricel®: ésteres mistos de celulose, branca
Supor®: polietersulfona, branca
Metricel® Black: polietersulfona modificada, preta
* with Petri dish lid kit.
Ø×A: 100 ml: 61×76 mm com tampa; 300 ml: 88×91 mm com tampa
Embalagem: Em embalagens esterilizadas individuais.