Print…
Procurou por: Funis
263  resultados encontrados
SearchResultCount:"263"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Vidro borossilicado 3.3.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PP, translúcido.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Vidro borossilicato 3.3, com rolha de NS-PE.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Em vidro borossilicato 3.3.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De vidro borossilicato, grau 3,3.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Em vidro borossilicato 3.3.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Vidro borossilicato 3.3, com rolha de NS-PE.
Código de Artigo: (720-1999)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
UOM: 1 * 600 unid.
Fornecedor: Sartorius
Descrição: Funis de plástico, esterilizados e descartáveis, para contagem de colónias e partículas. Para a utilização com membranas Sartorius e discos de meios d...
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrição: De polifenilsufona, autoclaváveis.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
Código de Artigo: (720-1972)
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide, while su...
UOM: 1 * 48 unid.
Fornecedor: Sartorius
Descrição: Vidro borossilicato, braçadeira de alumínio, autoclavável.
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrição: Membranas: GN Metricel® (ésteres mistos de celulose), Metricel® preta (polietersulfona modificada), esterilizadas.
Promoção
Fornecedor: KARTELL
Descrição: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN®, vidro borosilicato, com rolha NS-PE.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 263
no targeter for Bottom