Print…
VWR®, Balões de fundo plano, boca estreita ou larga
Fornecedor: VWR
214-1189EA 12.6 EUR
214-1189 214-1188 214-1190 214-1192 214-1191 214-1194 214-1193 214-1196 214-1195 214-1187
VWR®, Balões de fundo plano, boca estreita ou larga
Balões Balões de Fundo Plano
Vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com indicação impressa da capacidade e zona para rotulagem branca.
Certificações: ISO 1773 (boca estreita)
DIN 12347 (boca larga)