Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Chuveiros
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/53/18709653.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Ordenar por:
Código de Artigo: (118-0280)
Fornecedor:  KUNSTSTOFF GMBH GRONTZKI UND W
Descrição:   Os duches de segurança para o corpo devem ser testados uma vez por mês para verificar o respetivo funcionamento e a taxa do caudal de água necessário ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  asecos
Descrição:   These eye showers feature a handle made of fibre glass reinforced polyamide, shower heads covered with rubber protection, leak-tested lids and dust ca...
Fornecedor:  Broen
Descrição:   Eye showers for wall-mounting. With one or two 45° shower heads.
Fornecedor:  Broen
Descrição:   Body shower for exposed pipework with self-draining head and pull rod. In brass with chemical resistant polycoating.
Fornecedor:  Broen
Descrição:   This body shower outlet is intended for in-wall mounting. Made of brass with chemical resistant BROEN polycoating.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (118-0400)
Fornecedor:  Broen
Descrição:   Body shower for wall mounting. In brass with chemical resistant red polycoating.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Broen
Descrição:   Emergency body shower with handheld eye shower with one shower head (45°) and hose (1,5 m), for wall mounting. In brass with chemical resistant red po...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (118-0411)
Fornecedor:  Broen
Descrição:   Chuveiro combinado com lava-olhos. Em latão e aço inoxidável ccom revestimento resistente a produtos químicos.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 27
  1  2  3  4  Próxima