Print…
Procurou por: Primeiros socorros
104  resultados encontrados
SearchResultCount:"104"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Feitos de material compósito, com duas camadas de fibra de vidro e uma camada de película retardadora de chamas. Extinção eficaz, mediante uma acção p...
Código de Artigo: (139-0806)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Laboratory safety showers should be tested once a month to check the functionality and the required water flow rate of 60 L/min. for emergency instanc...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BRAU9048120)
Fornecedor: B. Braun
Descrição: Elastic, wide-mesh fixation bandage made from 70% viscose and 30% polyamide. For all types of fixation dressings and light support bandages.
UOM: 1 * 20 unid.
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Disponível como uma estação aberta ou uma caixa de parede fechada com um frasco de solução de pH neutro de 200 ml e um frasco de solução lava-olhos Pl...
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Wall-mounted eyewash stations, made in hard plastic, for simple and quick first-aid in case of an eye injury.
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Solução tampão fosfato estéril (a 4,9%) para uma neutralização rápida e eficaz de ácidos e bases.
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Solução estéril de cloreto de sódio (a 0,9%) num frasco de lava-olhos com ocular e tampa de protecção contra o pó. Ajuda a evitar que corpos estranhos...
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Dispenser with elastic finger plasters made from breathable material. The plasters can be wrapped around the finger multiple times. The dispenser cont...
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Dispenser containing highly visible blue plasters with an integrated metal surface that can be detected via a metal detector. The dispenser contains 9...
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: This dispenser contains 90 waterproof plasters especially suitable for damp workplaces. The plasters are made of a protective, skin friendly material ...
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Código de Artigo: (118-0398)
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: This wall-mountable station is made of impact-resistant plastic and equipped with a transparent cover.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PLUM5151)
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM: 1 * 20 unid.
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Handy dispenser containing 60 detectable finger plasters which can be wrapped around the finger multiple times. The highly visible blue plasters with ...
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: Disponível como uma estação aberta ou caixa de parede fechada e à prova de poeira contendo 2 frascos de lava-olhos de ameixa de 500 ml.
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: This plaster dispenser allows quick and hygienic first-aid access, at the centre of the workplace. Pull to retrieve a ready-for-use plaster, and get b...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 104
no targeter for Bottom