Print…
Procurou por: Funis com Filtros de Membrana
9  resultados encontrados
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Sartorius
Descrição: BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: Unidade em vidro borossilicato 3.3 DURAN®, inserto em PTFE e pinça em alumínio anodizado.
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: MBS I is an excellent system for optimal microbiological control using membranes. The overall procedure time is reduced to a minimum. The design of th...
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Pressure filtration devices with a sample loading cylinder are suitable for batch filtration of samples from 20 ml. Devices without infusion cylinders...
Código de Artigo: (SCERSP953820-1047)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (514-0054)
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: The microbiological filtration system is used for optimal microbiological control using membranes. The design of the system, which consists of an elec...
UOM: 1 * 24 unid.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: These vacuum microfiltration assemblies are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. The 47 mm vacuum microfiltration assem...
Código de Artigo: (SCERSP953730-0000)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: The 25 mm vacuum microfiltration assembly is designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination....
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SCERSP179950-4532)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: This microfiltration adapter assembly is designed to allow connection of a 47 or 90 mm filtration support base with a straight drip tip to a bottle or...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom