Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (27)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "cadinhos-de-filtracao"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Porcelana, com fundo poroso
Fornecedor:  ROBU GLASFILTER
Descrição:   Cadinhos filtrantes com placa filtrante de vidro sinterizado integrada. Vidro borosilicato 3.3.
Fornecedor:  ROBU GLASFILTER
Descrição:   These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   These filtration crucibles are made from DURAN® glass.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Cadinho de filtração, Vidro borossilicato 3.3, Porosidade: 3, Cap.: 15 ml, Ø da placa: 23 mm
Fornecedor:  ROBU GLASFILTER
Descrição:   Cadinho de filtração, Vidro borossilicato 3.3, Porosidade: 1, Cap.: 1000 ml, Ø da placa: 90 mm
Fornecedor:  Scilabware
Descrição:   These filtration crucibles are made from Pyrex® borosilicate glass.
Código de Artigo: (511-0795)
Fornecedor:  DIXON SCIENTIFIC
Descrição:   Borosilicate glass, with sintered glass disc
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 8