Print…
VWR®, Dispositivos de centrifugação
Fornecedor: VWR
VWR®
516-0234EA 990 EUR
VWRU82031-354 VWRU82031-344 VWRU82031-356 VWRU82031-350 VWRU82031-362 VWRU82031-346 VWRU82031-358 VWRU82031-348 516-0234 516-0235 516-0232 516-0233 516-0230 516-0231 516-0229 516-0227 516-0228 516-0236
VWR®, Dispositivos de centrifugação
Filtros Filtros de Centrifugação
Inserção PP e tubo receptor. Os filtros MWCO são ideais para concentrar, purificar e dessalinizar peptídeos, proteínas, oligonucleotídeos, DNA e RNA.
  • Grau de aderência baixo, as recuperações são habitualmente superiores a 90%
  • Membrana selada
  • Adaptam-se a rotores que utilizam tubos de 1,5 ml
Os dispositivos com membranas de 0,2 e 0,45 μm são usados para a remoção de partículas, clarificação de amostras ou limpeza de pré-filtragem de grandes resíduos de gel de agarose ou acrilamida, antes de posterior purificação.