Print…
Procurou por: Viseiras
57  resultados encontrados
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Fornecedor: UVEX
Descrição: These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
Código de Artigo: (SCTS2019716)
Fornecedor: SCOTT SAFETY
Descrição: Interchange™ Browguard IB2000 is designed with a durable nylon shell construction to provide a high protection and comfort level in industrial applica...
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: UVEX
Descrição: Viseira de capacete, fabricada em PC forte, que proporciona uma proteção contra os efeitos de arcos elétricos. Compatível com os capacetes de seguranç...
Código de Artigo: (MMMA5E-11)
Fornecedor: 3M
Descrição: Face Shield 5E-11 is an optical class 1, shade 5, green tinted, curved polycarbonate faceshield with anti-fog and anti-scratch coating for protection ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MMMAWP98)
Fornecedor: 3M
Descrição: The WP98 Series Face Shield is a high impact resistant, clear acetate faceshield designed to fit 3M hard hats. It can be used with the H8 Headgear eas...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ V4 series industrial Multisystem replacement face shields are available in multiple visor materials and color finishes.
Código de Artigo: (JSPAAFA061-131-100)
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: Faceshield offers protection against medium energy, high-speed particles at 120 m/s (270 mph), liquid droplets, and molten metal.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MMMA5A-CP)
Fornecedor: 3M
Descrição: Acetate face shields are lightweight and non-conductive.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1632)
Fornecedor: 3M
Descrição: This welding shield protects eyes and face from radiation, heat and sparks while providing a precise view of the work. The auto-darkening welding lens...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (JSPAADB280-000-400)
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: EVOGuard®C Industrial Browguard is designed for use with EVOGuard® visors, to provide innovative solutions to protect the wearer in a multitude of hig...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: 3M
Descrição: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
Novo produto
Código de Artigo: (MMMAV46)
Fornecedor: 3M
Descrição: Face shield holder for V4-Series face shields. This face shield holder with short peak is designed for use with 3M™ V4-Series face shields.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1635)
Fornecedor: 3M
Descrição: This face shield consists of headgear (H8) made of thermoplastic and clear PC visor (WP96). Both parts provide high impact resistance. Ideal for use i...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (JSPAAFN060-000-000)
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: The Force®8 Splash Guard can be fitted to a Force®8 half mask to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus hitting the wearer's face.
UOM: 1 * 10 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom