Print…
Procurou por: Cartuchos de extracção
13  resultados encontrados
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Algodão de celulose pura. Indicado para todos os tipos de extratores (Soxhlet, Büchi, Gerhardt, entre outros).
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Fornecedor: ROBU GLASFILTER
Descrição: Borosilicate glass 3.3.
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN®, Borosilicate glass.
Código de Artigo: (537-0028)
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: Ahlstrom-Munksjö
Descrição: Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer ...
Código de Artigo: (537-4528)
Fornecedor: Ahlstrom-Munksjö
Descrição: Grade ET/401, cellulose.
UOM: 1 * 25 unid.
Fornecedor: BEHR
Descrição: Cartucho, Extraction, Extraction thimble for 100 ml soxhlet extractor EZ 100 (EZ 100/H), Tipo: EX 100 HS
Fornecedor: SciLabware
Descrição: Borosilicate glass.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom