Print…
Tampões auditivos descartáveis, 1120
Fornecedor: 3M
111-0037EA 37.8 EUR
MMMA1120 MMMA1130
Tampões auditivos descartáveis, 1120
Fabricados a partir de espuma hipoalergénica que exerce uma baixa pressão no canal auditivo para maior conforto.
SNR: 34 dB
Certificações: EN 352-2
Atenção: * One size fits all.
* Tamanho único.