Print…
Procurou por: Protectores de ouvidos
47  resultados encontrados
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: 3M
Descrição: Os protetores para ouvidos Peltor™ Optime™ I são leves e proporcionam um nível moderado de atenuação que corresponde às necessidades da maioria das ap...
Código de Artigo: (MMMAX5P5E)
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ PELTOR™ X5 Earmuffs are innovative hearing protectors that offer exceptional performance, without the need for double protection. Offering the sam...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: JSP LTD
Descrição: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Fornecedor: 3M
Descrição: These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range o...
Fornecedor: 3M
Descrição: Kit de limpeza para protetores para ouvidos Peltor™ Optime™ III
Código de Artigo: (MMMA7100123157)
Fornecedor: 3M
Descrição: Left and right side attachment conversion kit to earmuffs to Comtac XP and Comtac XPI headsets. Twin headband design provides heat dispersion and inte...
UOM: 1 * 10 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (111-2496)
Fornecedor: 3M
Descrição: The 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom Pro III Headset features an integrated, programmable analog/digital two-way radio, Bluetooth® Multipoint connectivity, noi...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MMMAH540AV)
Fornecedor: 3M
Descrição: The earmuffs are designed specifically for heavy noise and combine effective protection with the ultimate in comfort. The model H540AV with headband i...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: 3M
Descrição: Optime™ II earmuffs are available in various designs for different requirements: With foldable headband, neckband or as a helmet attachment.
Fornecedor: 3M
Descrição: Estes protetores para ouvidos foram desenvolvidos para serem utilizados em ambientes com ruído extremamente elevado, particularmente ambientes dominad...
Fornecedor: 3M
Descrição: 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III headsets are high-performance hearing protectors with a built-in analogue and digital programmable two-way communicati...
Fornecedor: 3M
Descrição: Peltor™ LiteCom Headsets are hearing protectors with a built-in, pre-programmed two-way communication radio and an integrated noise cancelling microph...
Código de Artigo: (111-2215)
Fornecedor: 3M
Descrição: These earmuffs offer a smooth, level-dependent hearing protection function that electronically cuts off abrupt, loud sound. They rapidly detect loud i...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: 3M
Descrição: ProTac™ III hearing protector helps protect against harmful noise, while allowing ambient sounds to be heard at a level below 82 dB. It increases the ...
Fornecedor: 3M
Descrição: The Peltor™ WS™ LiteCom Plus Headset is available in multiple mounting styles, and features an integrated pre-programmed analog two-way radio, Bluetoo...
Fornecedor: 3M
Descrição: Peltor™ WS™ ProTac XPI is a range of level-dependent Bluetooth® headsets for effective hearing protection without compromising communication. They com...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom