Print…
Procurou por: Testes para detecção de drogas
20  resultados encontrados
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Este kit oferece um meio simples para a triagem de material suspeito em drogas restritas. O esquema e os reagentes foram desenvolvidos no laboratory o...
Código de Artigo: (321761U)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: This kit comprises materials for 40 tests.
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS Certificados
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: Painéis disponíveis para testes até dez drogas. Ideais para indicar a droga que está ser consumida abusivamente. Igualmente disponíveis tiras especiai...
Código de Artigo: (SUREPLAB4DS24300)
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
UOM: 1 * 50 unid.
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Código de Artigo: (SUREHA)
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: Hair is a medium designed to analyse drug abuse over a period of three months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair i...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: The integrated cup combines the collection cup and drug test into an efficient and easy to use product. Highly accurate, the integrated cup detects up...
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: All the features of a test strip with the added benefit of a sample well and pipette transfer, ideal for small volume samples.
Código de Artigo: (SUREHAK)
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: This set contains all you need for preparing a hair sample.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SUREBUS)
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SUREAMCAL)
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: After 500 uses the alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. It is returned to manufacturer for this servic...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: The multicassette tests for up to 12 several drugs simultaneously, and is very easy to use. The urine sample is added to the sample well with the pipe...
Código de Artigo: (720-1245)
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: For single use, occasional or at incident alcohol testing. The saliva alcohol test strip is a rapid, highly sensitive method to detect the presence of...
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (SUREG1DSK2V2)
Fornecedor: SURESCREEN
Descrição: These test strips are a very efficient and cost-effective way of testing for synthetic cannabinoids in urine. Synthetic cannabinoids are a group, cont...
UOM: 1 * 25 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom