Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Dispensadores de produto de limpeza para as mãos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Código de Artigo: (115-2098)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Dispensador de sabão duradouro de montagem na parede para utilização com produtos de limpeza de espuma.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  KIMBERLY CLARK
Descrição:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Código de Artigo: (KIMB11329)
Fornecedor:  KIMBERLY CLARK
Descrição:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (115-1940)
Fornecedor:  Deb-STOKO
Descrição:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EVONSUN1LDSMD)
Fornecedor:  Deb-STOKO
Descrição:   This sun cream dispenser has been designed for use with Sun Protect 1000 products.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Deb-STOKO
Descrição:   O dispensador Skin Care é uma forma bastante prática de distribuir cremes hidratantes para a pele aos trabalhadores.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Deb-STOKO
Descrição:   Este dispensador, para utilização exclusiva com cartuchos GrittyFOAM®, é ideal para ser utilizado em ambientes industriais exigentes e ligeiros, para ...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 45
  1  2  3  4  5  6  Próxima 