Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Dispensadores
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"229"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para a arrumação de Equipamento de Protecção Individual no local de trabalho.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De volume variável, autoclaváveis.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Volume variável, autoclaváveis.
Código de Artigo: (611-3119)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Glove boxes holder in durable resin to resist to harsh cleaning solutions.
UOM:  1 * 3 unid.
Código de Artigo: (613-5281)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Variable volume, autoclavable.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os suportes são construídos a partir de acrílico resistente e transparente para visualização do tamanho e do material das luvas. Cada suporte inlcui u...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 229
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima 