Print…
Placas para exsicador, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
467-3100EA 103 EUR
467-3100
Placas para exsicador, Nalgene®
Exsicadores Placas para Exsicador
Placas para exsicador, inquebráveis, com superfície de vidro polida a fogo, resistente à corrosão, inerte, não aderente, ligada a metal. Adequadas para usar com os exsicadores com as referências 467-3120, 467-3110 e 467-3112.
  • Maior resistência ao choque térmico que a porcelana
  • Marcadas com quadrantes numerados, para uma fácil referência
  • Autoclaváveis