Print…
Canister de exsicante, Desi-Can™
Fornecedor: Bel-Art Products, a part of SP
467-0000EA 36.7 EUR
467-0000
Canister de exsicante, Desi-Can™
Exsicadores Exsicantes
Canister reutilizável, ideal para uso em armários exsicadores, prateleiras, recipientes, caixas de ferramentas e outras áreas de armazenamento, para evitar a ferrugem e a humidade. O sílica gel que se encontra no interior absorve eficazmente a humidade através dos orifícios da caixa de alumínio.
  • Um canister pode manter um grau seguro de humidade em 0,9 metros cúbicos (3 pés cúbicos)
  • Pode ser regenerado na estufa, a 150 °C, durante cerca de 3 horas, tendo assim uma vida útil ilimitada
  • A janela de monitorização fica rosa quando o exsicante está recarregado e verde quando está saturado