Print…
Cartuchos exsicantes
Fornecedor: Bel-Art Products
467-4192EA 113 EUR
BELAF420450200 BELAF420450250
Cartuchos exsicantes
O exsicante reutilizável num saco resistente de poliéster/feltro com capa de Mylar® é ideal para utilização na maioria dos exsicadores.
  • Os cartuchos de gel podem ser regenerados numa estufa ventilada a 150 °C durante cerca de 3 horas até reaparecer a cor azul
  • As esferas indicadoras de gel de sílica Natrasorb® TI são azuis quando estão recarregadas e cor-de-rosa quando estão saturadas
  • Podem ser regeneradas repetidamente sem perder desempenho de secagem