Print…
Exsicadores, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3120EA 165 EUR
467-3120
Exsicadores, Nalgene®
Exsicadores Exsicadores, plástico
De PC transparente, inquebráveis e ultraleves. Ligação a aplicações de vácuo e não vácuo. Com base larga, para uma estabilidade acrescida. Adaptados para tubos de vácuo de 6,4 mm (¼”) a 19 mm (¾”) de diâmetro interior e podem ser usados com qualquer placa para exsicador standard de 230 mm como, por exemplo, a placa 467-3100. Só podem ser usados à temperatura ambiente.
  • Práticos braços laterais na tampa e na base
  • O O-ring garante uma vedação estanque, e não requer lubrificação
  • Torneira amovível
Informações de encomenda: fornecidos sem placa; a placa adequada deverá ser encomendada à parte.