Print…
Procurou por: Cuvetes para espetroscopia
82  resultados encontrados
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Round cuvette, Nova & Picco, Ø int.: 16 mm
MSDS Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Cuveta para espetroscopia, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC UV-3100PC, UV-6300PC, Quartzo, Comprimento da trajectória óptica: 10 mm, Altura: 15 mm
Promoção
Código de Artigo: (634-1067)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartzo, Comprimento da trajectória óptica: 30 mm
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA), for use with most polar solvents, acids and alkaline solutio...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Cuveta para espetroscopia, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartzo, Comprimento da trajectória óptica: 10 mm, Altura: 15 mm, Volume: 500 µl
Fornecedor: Brand
Descrição: As Cuvetes macro ou semi-micro descartáveis standard da são feitas de PS ou de PMMA.
Fornecedor: HELLMA
Descrição: As cuvetes foram concebidas para se adaptarem ao suporte de cuvetes standard assim como para a eliminação da acção capilar, que reduz os volumes de en...
Fornecedor: Brand
Descrição: As cuvetes UV descartáveis de plástico são muitas vezes usadas em vez de cuvetes dispendiosas e sensíveis, de vidro e/ou vidro de quartzo.
Fornecedor: HELLMA
Descrição: Células semi-micro concebidas especialmente para investigação.
Fornecedor: HELLMA
Descrição: As cuvetes possuem uma câmara para minimizar a formação de bolhas.
Fornecedor: HELLMA
Descrição: Quartz glass (Suprasil®) cylindrical cuvettes.
Fornecedor: HELLMA
Descrição: Demountable cuvettes for short pathlength being easier to clean used in microscopic examinations.
Fornecedor: HELLMA
Descrição: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom