Print…
VWR®, Sacos de gelo
Fornecedor: VWR
VWR®
216-1168EA 214 EUR
216-1168 216-1169
VWR®, Sacos de gelo
Acumuladores de frio
De plástico com enchimento de gel.
  • Não tóxicos, para uso com produtos alimentares
  • Adequado para cargas pesadas
  • Apropriado para condições de transporte difíceis
Estes sacos de gelo robustos são adequados para o arrefecimento de produtos em caixas, bolsas ou embalagens para frio. O gel assegura um arrefecimento constante e fiável.
  • Não tóxicos, para uso com produtos alimentares
  • Adequado para cargas pesadas
  • Apropriado para condições de transporte difíceis
Estes sacos de gelo robustos são adequados para o arrefecimento de produtos em caixas, bolsas ou embalagens para frio. O gel assegura um arrefecimento constante e fiável.