Print…
Procurou por: Acumuladores de frio
8  resultados encontrados
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Com enchimento de gel.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Espuma semirrígida
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De plástico com enchimento de gel.
Fornecedor: Sonoco Thermosafe
Descrição: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Código de Artigo: (SCATFPP24)
Fornecedor: Sonoco Thermosafe
Descrição: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
UOM: 1 * 768 unid.
Código de Artigo: (DLTTA090007)
Fornecedor: DELTA T
Descrição: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Descrição: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Fornecedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrição: The inserts are simply mounted in the special groove.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom