Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Conectores
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18709535.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"138"
Ordenar por:
Fornecedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descrição:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para conexões precisas de colunas capilares para GC de 0,2 a 0,53 mm de diâmetro interior e 0,3 a 0,75 mm de diâmetro exterior.
Fornecedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descrição:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Fornecedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descrição:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descrição:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descrição:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 unid.
Código de Artigo: (C0002)
Fornecedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descrição:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   De PP, branco
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 138
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima