Print…
Colunas HPLC, LiChrospher®
Fornecedor: Merck
LiChrospher® LiChroCART® LiChrospher® Hibar® RT
1.50635.0001EA 658 EUR
1.50635.0001 1.50642.1003 1.50982.0001 1.50604.0001 1.50549.0001 1.50573.1003 1.50605.0001 1.50149.0001 1.50820.0001 1.50582.0001 1.50641.1003 1.50581.0001 1.50995.0001 1.50579.0001 1.50981.0001 1.50936.0001 1.50823.1003 1.50984.0001 1.50837.0001 1.50834.0001 1.50154.1003 1.50848.0001 1.50832.0001 1.50155.0001 1.50838.0001 1.50600.1003 1.50955.0001 1.50602.0001 1.50154.0001 1.50601.0001 1.50159.1003 1.50993.0001 1.50828.0001 1.50961.0001 1.50545.0001 1.50822.0001 1.50825.0001 1.50639.0001 1.50942.0001 1.50636.0001 1.50844.0001 1.50847.0001 1.50892.0001 1.50547.1003 1.50734.0001 1.50583.0001 1.50983.0001 1.50945.0001 1.50377.1003 1.50580.0001 1.50148.0001 1.50943.0001 1.50957.0001 1.50574.0001 1.50158.0001 1.50960.0001 1.50858.0001 1.50958.0001 1.50833.1003 1.50843.0001 1.50827.0001 1.50928.0001 1.50642.0001 1.50842.0001 1.50573.0001 1.50826.0001 1.50987.0001 1.50829.0001 1.50601.1003 1.50546.1003 1.50845.0001 1.50477.1003 1.50930.0001 1.50638.0001 1.50545.1003 1.50963.0001 1.50823.0001 1.50547.0001 1.50962.0001 1.50546.0001 1.50377.0001 1.50824.0001 1.50477.0001 1.50840.0001 1.50316.0001 1.50158.1003 1.50832.1003 1.50155.1003 1.50600.0001 1.50574.1003 1.50742.0001 1.50550.0001 1.50833.0001 1.50836.0001 1.50839.0001 1.50602.1003 1.50931.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50641.0001 1.50329.0001 1.50937.0001 1.50959.0001 1.50159.0001 1.50830.0001 1.50640.1003 1.50603.0001 1.50956.0001 1.50156.0001
Colunas HPLC, LiChrospher®
Cromatografia, Colunas
Fiáveis e versáteis, os cartuchos de esferas de sílica LiChrospher® são produzidos de forma tradicional. Estes cartuchos de sílica LiChrospher® estão disponíveis com várias modificações.
LiChrospher® Si 60 e Si 100, absorventes de esferas de sílica versáteis para HPLC, para cromatografia de fase normal;
LiChrospher® CN, com propriedades polares e hidrófobas, podendo, por isso, ser utilizado como uma alternativa menos polar ao LiChrospher® Si 60, em aplicações de fase normal ou como uma alternativa menos hidrófoba ao LiChrospher® RP-8, em aplicações de fase reversa. Além disso, o facto de possibilitar interacções de carga selectivas torna-o ainda mais versátil.
LiChrospher® NH₂, que apresenta propriedades polares e hidrófobas e pode ser utilizado para a cromatografia de permuta iónica, de fase normal e de fase reversa. Entre as aplicações típicas contam-se a separação de hidratos de carbono através da cromatografia de fase reversa ou a separação de nucleótidos através da cromatografia de permuta iónica.
LiChrospher® DIOL, com propriedades polares e hidrófobas, podendo, por isso, ser utilizado como uma alternativa menos polar ao LiChrospher® Si 60, em aplicações de fase normal ou como uma alternativa menos hidrófoba ao LiChrospher® RP-8, em aplicações de fase reversa. O LiChrospher® DIOL está igualmente indicado para a cromatografia de exclusão.
O LiChrospher® RP-select B é um cartucho de sílica gel em esferas altamente reprodutível, produzido de forma tradicional, que tem propriedades de fase reversa. Este cartucho adequa-se na perfeição à separação de compostos alcalinos, mas sem deixar de apresentar boas propriedades para a determinação de compostos neutros e ácidos.
LiChrospher® RP-8, RP-18 and RP-18 endcapped are highly reproducible and versatile traditionally-produced spherical silica gel sorbents with reversed-phase properties. They are ideal for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.
LiChrospher® WP 300 RP-18 is a highly selective and reliable HPLC column for the separation of peptides and low molecular weight proteins. LiChrospher® WP 300 RP-18 enables the tailing-free separation of basic compounds, and is suitable for the separation of tRNA.
LiChrospher® PAH is a highly efficient and selective HPLC column, especially designed for the high resolution separation of 16 PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) according to EPA 610 and 550, plus benzo(e)pyrene and perylene.
Os cartuchos LiChroCART® (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) requerem a utilização do porta-cartuchos manu-CART®, ref.1.51486.0001
Os cartuchos LiChroCART® (10×250 mm) requerem a utilização do porta-cartuchos manu-CART®, ref. 1.51419.0001
Os cartuchos protectores têm de ser ligados aos cartuchos LiChroCART®, utilizando, para tal, o porta-cartuchos manu-CART®, ref. 1.51486.0001.