Print…
Septos para injectores GC
548-0184EA 62.4 EUR
VWRI548-0184
Septos para injectores GC
Septo GC de vida útil longa para temperaturas de admissão até 340 °C.
  • Fugas reduzidas
  • Substituição fácil, não aderente a superfícies quentes
  • Boas propriedades de penetração e vedação