Gostaria de reiniciar sessão?
ChiraDex®
Fornecedor: Merck Millipore
LiChroCART®
ChiraDex® BETA e ChiraDex® GAMMA são ciclodextrinas com ligação covalente a uma base esférica de 5 µm de sílica. São estáveis e altamente resistentes, com capacidade para separar uma vasta gama de racematos, utilizando eluentes simples de fase reversa, tais como metanol e água ou tampões. A enantioselectividade varia conforme a concentração do tampão e o pH. A ChiraDex® GAMMA é ideal para a separação de aminoácidos (D,L). Tamanho das partículas: 5 µm.
As colunas ChiraDex necessitam do adaptador manu-cart 1.51486.0001.
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Column format Column hardware Tamanho do poro Tamanho das partículas Ø int.×L Packing material Und. Referência VWR Quantidade
ChiraDex® Guard column Aço inoxidável 100 Å 5 µm 4×4 mm Spherical silica 10 1.50117.0001
ChiraDex® Analytical Aço inoxidável 100 Å 5 µm 4×250 mm Spherical silica 1 1.51333.0001
ChiraDex® High Resolution Analytical Aço inoxidável 100 Å 5 µm 4×250 mm Spherical silica 1 KIT 1.51000.0001
ChiraDex® High Resolution Analytical Aço inoxidável 100 Å 5 µm 4×250 mm Spherical silica 1 1.51000.1003
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
pH range 3-7,5
Surface area 300-360 m²/g
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd