Gostaria de reiniciar sessão?
Cobalt glasses
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Blue glass plates
  • To distinguish between potassium and sodium flames
  • Available in two sizes
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Formato Und. Formato Referência VWR Quantidade
50×50 mm 1 50×50 mm 201-2510 Unavailable
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd