Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (26)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
mangas-protectoras
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   65% de LDPE e 35% de LLDPE.
Código de Artigo: (113-8255)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP não tecido, revestidas a PE.
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As mangas protectoras Advanced SPP da VWR são fabricadas num material de polipropileno de filamentos contínuos (SPP) de peso médio.
Fornecedor:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Descrição:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Código de Artigo: (113-7887)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM:  1 * 150 PAR
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   As mangas protectoras Tychem® C e Tychem® F proporcionam uma barreira eficaz para utilização em aplicações na indústria química, na eliminação de subs...
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   These sleeves are made of Tyvek® which is a fabric composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and co...
UOM:  1 * 50 PAR
Descontinuado
Fornecedor:  ANSELL HEALTH CARE
Descrição:   These sleeves made of seamless High Performance Polyethylene (HPPE) are engineered to perform in combination with any HyFlex® cut resistant glove.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 41
  1  2  3  4  5  6  Próxima