Gostaria de reiniciar sessão?
Overalls with hood
Fornecedor: GM-EQUIPEMENT
These disposbale overalls are made of non woven, spunbonded PP. They are impermeable to water and suitable for use in non hazardous environments.
  • With hood
  • Elasticated cuffs, waist and ankles
  • With zip fastener
Weight: 20 g
Colour: Blue or white
Certificações: Cat. I
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho de roupas Cor Und. Referência VWR Quantidade
L branco 25 113-0661
L azul 25 113-0665
XL azul 25 113-0666
XL branco 25 113-0662
XXL branco 25 113-0663
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd