Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Hottes
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Código de Artigo: (113-8807)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   This sterile protective hood is made from breathable SMS fabric. The integrated face mask is manufactured from a combination of meltblown PP and spunb...
UOM:  1 * 125 unid.
Código de Artigo: (113-8202)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  3M
Descrição:   Replacement hood, Versaflo™, S-607
Fornecedor:  SCOTT SAFETY
Descrição:   Zero Hoods help maximise worker efficiency and safety in cold and wet weather conditions by protecting against heat loss through the head; ensuring al...
Código de Artigo: (113-8560)
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (113-7001)
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Cold store hood that provides protection against temperatures up to −40 °C. Made of thermobonded polyester/cotton fabric with fixed quilted Isosoft li...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 29
  1  2  3  4  Próxima
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping