Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (23)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Aventais
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Avental descartável, feito de uma mistura de 65% LDPE e 35% LLDPE.
Código de Artigo: (SIOE8000A6D01G55)
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (AIRLACCSECU19)
Fornecedor:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Descrição:   This apron with neck tie is ideal for use in environments where cryogenic fluids are a high risk factor for cryogenic burns.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (113-0479)
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this apron can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substa...
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  DuPont
Descrição:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Código de Artigo: (SIOE8007A6DT5/M46)
Fornecedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 39
  1  2  3  4  5  Próxima