Print…
Procurou por: Tampas Pulverizadoras para Esguichos
7  resultados encontrados
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Spray caps for narrow neck bottles, Para frascos: 1000 ml, Rosca: 28 mm
Código de Artigo: (RIXI8-2500-18-165E)
Fornecedor: RIXIUS
Descrição: Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
UOM: 1 * 1.400 unid.
Código de Artigo: (RIXI8-3201-28278BL)
Fornecedor: RIXIUS
Descrição: Spray gun made up of polypropylene.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: PP spray attachment.
Fornecedor: Kautex
Descrição: Wash bottle closure, LDPE, Para: Narrow mouth bottles, Para frascos: 500 ml, Rosca: 25 mm
Fornecedor: KARTELL
Descrição: LDPE.
Código de Artigo: (BELAF116200050)
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: PP, durable, chemical resistant.
UOM: 1 * 2 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom